Läs mer
SGE™ Sprutor med ventiler
Produktkod. 10053652
Volym (metrisk):
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10053652
Brand: SGE™ 009770
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Försedd med avtagbar nål och ventil eller Luer Lock-ventil
  • Låg sprutöverföring
  • Minskad ospecifik provinteraktion
  • Ökad analytåtervinning
  • Idealisk för provlagring och transport eller för att trycksätta provet före injektion
  • Material: Borosilikatglas, PTFE-kolv (gastät)
Med avtagbar nål
  • Nållängd: 50 mm (2 tum)
  • Mätare: 23
  • Ytterdiameter: 0,63 mm
  • Innerdiameter: 0,2 mm
  • Konspets
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas, PTFE (kolv)
För användning med (applikation) För provlagring och transport eller för att trycksätta provet före injektion
Produkttyp spruta
Volym (metrisk) 100 ml
Anslutningstyp Luer Lock, avtagbar