Läs mer
SGE™ Sprutor med ventiler
Volym (metrisk):
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Låg sprutöverföring
- Minskad ospecifik provinteraktion
- Ökad analytåtervinning
- Idealisk för provlagring och transport eller för att trycksätta provet före injektion
- Material: Borosilikatglas, PTFE-kolv (gastät)
Med avtagbar nål
- Nållängd: 50 mm (2 tum)
- Mätare: 23
- Ytterdiameter: 0,63 mm
- Innerdiameter: 0,2 mm
- Konspets
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas, PTFE (kolv) |
| Nålmätare | 23 G |
| För användning med (applikation) | För provlagring och transport eller för att trycksätta provet före injektion |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | spruta |
| Volym (metrisk) | 500 μL |
| Nålpunktstil | Kon |
| Anslutningstyp | Avtagbar |