Läs mer
Invitrogen™ SYTOX™ Grön redo Flow™ Reagens
Produktkod. 15983460
Kvantitet:
120 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. 15983460
Brand: Invitrogen™ R37168
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SYTOX™ Grön redo Flow™ Reagens är en ljus, lättanvänd nukleinsyrafärgning för att skilja döda celler från levande celler i flödescytometrianalyser.
  • En ljus, lättanvänd nukleinsyrafärgning för att skilja döda celler från levande celler i flödescytometrianalyser
  • Den är exciterbar vid 488 nm med en emissionsprofil som liknar FITC och har testats i flera cellinjer
  • Tillsätt 2 droppar från droppflaskan direkt i 1 x 10 6 celler, inkubera och analysera
  • Som ett cellogenomträngligt färgämne, SYTOX Grönt kommer in i cellen vid förlust av membranintegritet och binder till DNA, och fungerar därigenom som en motfärgning som kan analyseras när den exciteras
  • SYTOX Grönt reagens kan användas i både däggdjurs- och bakterieceller
  • Det ingår ofta i multiplexanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Färg Klart
Innehåll och lagring Inkluderar 2 droppflaskor, förvara i rumstemperatur.
Beskrivning SYTOX™ Grön redo Flow™ Reagens
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Reagens
Typ av färg SYTOX™ Grön redo Flow™
Emission 523
Excitationsvåglängdsområde 504 nm
Form Lösning
Formatera Flaska/flaskor
Produktlinje Redo Flow , Sytox
Kvantitet 120 analyser
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)