Läs mer
IKA™ S 25 N spridningsverktyg - ST
Handla allt IKA Produkter
Volymintervall (metriskt):
1 till 100 ml
1 till 50 ml
10 ml till 1,5 l
50 ml till 2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
ST verktyg rekommenderas för användning med vävnad och andra fibrösa material
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispergerande element |
| Volymintervall (metriskt) | 10 ml till 1,5 l |
| Diameter (engelska) | 0,7 tum |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 194 mm |
| Material | PTFE, 316L rostfritt stål PT |
| För användning med (utrustning) | S 25 N 18 G ST |
| Modell | S 25N-18G-ST |
| Förpackningsmängd | 1 st |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur