Läs mer
IKA™ S 25 N spridningsverktyg - ST
Produktkod. 13480597 Handla allt IKA Produkter
Volymintervall (metriskt):
1 till 100 ml
1 till 50 ml
10 ml till 1,5 l
50 ml till 2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13480597
Brand: IKA™ 0004446900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att dispergera instrument T 25 digital
ST verktyg rekommenderas för användning med vävnad och andra fibrösa material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Volymintervall (metriskt) 1 till 50 ml
Diameter (engelska) 0,3 tum.
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) skaft 108 mm
Material PTFE, 316L rostfritt stål PT
För användning med (utrustning) S 25 N 8 G ST
Modell S 25N-8G-ST
Förpackningsmängd 1 st