Läs mer
T Cell Exhaustion Marker (Flow) Antibody Pack, Novus Biologicals™
Antibody Pack
Marke:  Novus Biologicals NBP3-12864
Artikelnummer. 18302614
  • 11400.00 SEK / Paket med 9
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Includes: F0102B: Goat anti-Mouse IgG Secondary Antibody [Phycoerythrin], F0110: Goatanti-Rabbit IgG Secondary Antibody [Phycoerythrin], F0105B: Goat anti-Rat IgGSecondary Antibody [Phycoerythrin], MAB10863-SP, MAB3253-SP, MAB7898-SP, MAB2365R-SP, MAB71263-SP, MAB23191-SP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The Human T Cell Exhaustion Marker Sample Pack (Flow) contains antibodies to detect expression of inhibitory receptors associated with T cell exhaustion including PD-1, CTLA-4, TIGIT, TIM-3, LAG-3 and VISTA. Immune cells expressing these inhibitory receptors are found during chronic viral infection and within the tumor microenvironment of many solid tumors. Also included are three PE-Conjugated secondary antibodies for fluorescent detection by flow cytometry.All antibodies have been validated for use in flow cytometry applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T Cell Exhaustion Marker (Flow)
Unconjugated
exhaustion markers, immune cell exhaustion, immune checkpoint markers, inhibitory receptors, T cell exhaustion
9 Vials
Storage is content dependent.
Flow Cytometry
See individual datasheets
See individual datasheets
RUO
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt