Läs mer
Grant Instruments™ T-klämma
Produktkod. 12717769
Kapacitet (metrisk):
50 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12717769
Brand: Grant Instruments™ TCLAMP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Grant T-Clamp gör att en Grant värmecirkulator kan fästas på praktiskt taget alla vertikala kärl.
Grant uppvärmda cirkulationspumpar är lämpliga för användning med Grant tankar av rostfritt stål och plast. Med tillägget av en klämma (T-Clamp) kan de också fästas på praktiskt taget alla vertikala tankar med en maximal väggtjocklek på 35 mm för rektangulära tankar, 30 mm för cirkulära tankar (300 mm diameter) och en kapacitet på upp till 50 liter. Minsta och maximala temperaturer som kan uppnås beror på tankens isolering och lägsta driftstemperatur beror på tillbehörs kylanordning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
För användning med (applikation) Tillåter att värmecirkulatorn kan fästas på praktiskt taget alla vertikala kärl med en maximal vägg