Läs mer
IKA™ T-SP-5 spindel
Handla allt IKA Produkter
Storlek:
17 x 116 x 17 mm (B x H x D)
Beskrivning
- Spindeln kan endast användas i kombination med det motoriserade stativet HELISTAND samt respektive mutter och koppling.
- Den kompletta T-SP-SET med mutter och koppling ingår i HELISTAND-setet och alla ROTAVISC HELI-paket.
- T-spindlar som används i kombination med det motoriserade stativet HELISTAND är särskilt lämpliga för mätning av icke-flytande prover, såsom krämer, pastor eller gelatin.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Axel |
| För användning med (utrustning) | Viskosimeter |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Diameter (metrisk) Inre | 15.3 mm |
| Längd (metrisk) | 114.3 mm |
| För användning med (applikation) | Mätning av icke-flytande prover, såsom krämer, pastor eller gelatin |
| Storlek | 17 x 116 x 17 mm (B x H x D) |