Läs mer
Sartorius Tacta™ Mekaniska pipett mulspetsack
Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Mekanisk pipett Mulspetsack
Kvantitet:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ L, 10 till 100μ L, 100 till 1000μ L
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
0,5 till 10, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 20 till 200, 100 till 1 000, 30 till 300μ l
100 till 1 000, 500 till 5 000μ l, 1 till 10 ml
2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
20μ L, 200μ L, 1000μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
5 x enkanalpipetter (2 till 20 l, μ10 till 100 μl, 20 till 200 μl, 100 till 1 000 μl, 500 till μ5 000 l), spetsställ till 96 spetsar (0,5 till μ200 l, 10 till 1 000 μl), Spetsställ till 50 spetsar (5 000 μl), 1 x linjärt stativ, 5 x Pipethållare
- Bekväm att hålla i tack vare det ergonomiskt utformade handtaget
- Låga pipetterings- och spetsutkastningskrafter
- Smidig spetsutkastning med nya Optiject™ teknologi
- Unik Optilock™ systemet ger flexibilitet för volymjustering och låsning
- Kalibreringsjustering för att ge exakta resultat för olika vätsketyper
- Tillförlitliga resultat, även under långa pipetteringsperioder
- lättläst, fyrsiffrig volymdisplay hjälper till att ställa in exakta volymer
- lätt att rengöra med endast tre delar att demontera
- Helt autoklaverbara
- Optifit-spetsar av hög kvalitet för olika applikationer
Garanti
Två år
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Sartorius Optifit (0,5-200 ul); Safetyspace Spetsar (2-120 ul) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Modell | Tacta |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Tacta |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Mekanisk pipett Mulspetsack |
| Volym (metrisk) | 2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l |
| Visa | Fyrsiffrig volymdisplay |
| Visa mer |