Läs mer
Sartorius Tacta™ Mekaniska pipett mulspetsack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15693104 Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Mekanisk pipett Mulspetsack
Kvantitet:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ L, 10 till 100μ L, 100 till 1000μ L
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
0,5 till 10, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 20 till 200, 100 till 1 000, 30 till 300μ l
100 till 1 000, 500 till 5 000μ l, 1 till 10 ml
2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
20μ L, 200μ L, 1000μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15693104
Brand: Sartorius LH729677
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
3 MAX enkanalpipetter (100 till 1 000 l, μ500 till 5 000 μl, 1 till 10ml), spetsställ till 96 spetsar (10 till 1 000 l) μoch Bulk i en påse: 0,1 till 5 ml (100 spetsar), 1 till 10 ml (250 spetsar), 1 x linjärt stativ, 3 x pipetthållare
Mulspetsacks kombinerar en uppsättning Tacta enkanaliga mekaniska pipetter med matchande spetsbrickor och användbara tillbehör. Sartorius Tacta Mechanical Pipet Mulspetsacks ger det bästa alternativet för att ersätta dina använda mekaniska pipetter.
  • Bekväm att hålla i tack vare det ergonomiskt utformade handtaget
  • Låga pipetterings- och spetsutkastningskrafter
  • Smidig spetsutkastning med nya Optiject™ teknologi
  • Unik Optilock™ systemet ger flexibilitet för volymjustering och låsning
  • Kalibreringsjustering för att ge exakta resultat för olika vätsketyper
  • Tillförlitliga resultat, även under långa pipetteringsperioder
  • lättläst, fyrsiffrig volymdisplay hjälper till att ställa in exakta volymer
  • lätt att rengöra med endast tre delar att demontera
  • Helt autoklaverbara
  • Optifit-spetsar av hög kvalitet för olika applikationer
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Sartorius Optifit (5-350 ul); Safetyspace Spetsar (5-300 ul)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Modell Tacta
Antal kanaler 1
Produktlinje Tacta
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett Mulspetsack
Volym (metrisk) 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l, 1 till 10 ml
Visa Fyrsiffrig volymdisplay
Inkluderar 3 MAX enkanalpipetter (100 till 1 000 l, μ500 till 5 000 μl, 1 till 10ml), spetsställ till 96 spetsar (10 till 1 000 l) μoch Bulk i en påse: 0,1 till 5 ml (100 spetsar), 1 till 10 ml (250 spetsar), 1 x linjärt stativ, 3 x pipetthållare
Kvantitet 1/Pk.
UV-övervakning Hög
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 138 mm (1-kanal, 1 000 μl); 240 mm (8-kanaler, 300 μl)
Vikt (metrisk) 79 g (1-kanal, 1 000 μl); 138 g (8-kanaler, 300 μl)