Läs mer
Sartorius Tacta™ Mekaniska pipetter
Handla allt Sartorius Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Antal kanaler:
1
8
12
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 000 till 10 000μ L
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
500 till 5000μ L
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Orange
Röd
missing translation for 'unitSize'
Varje
Descripción
- Bekväm att hålla i tack vare det ergonomiskt utformade handtaget
- Unik Sartorius Optilock systemet ger flexibilitet för volymjustering och låsning
- Kontrollerad och smidig spetsutkastning med den nya Sartorius Optiject teknologi
- Kalibreringsjustering för att ge exakta resultat för olika vätsketyper
- Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
- Tillförlitliga resultat, även under långa pipetteringsperioder
Especificaciones
Especificaciones
| Kompatibla tips | Optifit 10μ L, SafetySpace Filterspetsar 10μ L |
| Justerbart spetsavstånd | 9 till 19,8 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Tacta |
| Programmerbarhet | Nej |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido