Läs mer
BRAND™ Höga bägare av borosilikatglas
Produktkod. p-8010391 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10191391
Brand: BRAND™ 90617
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa bägare erbjuder mekanisk stabilitet, motståndskraft mot termisk chock och kemikalier och är utmärkta för allmän laboratorieanvändning.
  • Med examen och pip
  • Levereras i förpackningar om 10 st
  • Med etikettyta
  • Enl. enligt DIN 12331/ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 38 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) Yttre 70 mm
Kvantitet 10/Pk.
Typ Bägare
Graderad Ja
skala Tryckt skala
Stil Hög form