Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor av glas
Produktkod. 14863542 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
3,5 ml
7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 399
Paket med 666
Produktkod. 14863542
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med instickslock. Fisherbrand™ Glasprovflaskor är tillverkade av klart neutralt glas av typ 1B.
  • Flat bottom
  • Borosilicate glass
  • Suitable for media, diagnostic, storage, display and sample collection applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material Borosilicate Glass
Volym (metrisk) 7 ml
Stil Tall form
Basstil Flat
Stängningsmaterial Polyethylene
Förslutningstyp Push-in Cap
Höjd (metrisk) 58 mm
Kvantitet 399/Pk.
Typ Flat Bottom Vial