Läs mer
Kartell™ Långformade graderade mätcylindrar
Produktkod. 15825577
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Paket med 6
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
Produktkod. 15825577
Brand: Kartell™ 0257100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Högformade graderade mätcylindrar använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
  • Hög form
  • Cirkulär bas
  • God kemikaliebeständighet
  • Permanenta graderingar gjutna till cylindrar
  • Tål temperaturer upp till 170 °C
  • Lämplig för applikationer med livsmedel
  • Ingen vätning och ingen menisk
Specifikationer
Klass B
Examen 5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,5 ml
Max. Temperatur 170 °C
Indelning 0.5mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Skala Färg Blått
Höjd (metrisk) 195 mm
Typ Graderad mätcylinder