Läs mer
Kartell™ Långformade graderade mätcylindrar
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Paket med 6
Description
- TPX™ Polymetylpenten (PMP ) - lätt, funktionell polymer med en unik kombination av transparens, värme- och kemikaliebeständiga egenskaper
- Överensstämmer med ISO 6706 - 1981 (E) och BS 5404 del 2 1977
- Kan användas för vätskor upp till 170 °C
- Ingen vätning
- Ingen menisk
- Permanenta graderingar för reproducerbarhet
- Lämplig för livsmedel
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | PMP |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706 - 1981 (E) och BS 5404 del 2 1977 |
| Klass | B |
| Kvantitet | 30/pk |
| Examen | 10 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Höjd (metrisk) | 199 mm |