Läs mer
Buerkle™ HDPE smalhalsad fyrkantig flaska med skruvlock
Produktkod. 10531712 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10531712
Brand: Buerkle™ 03320500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kostnadseffektiv fyrkantig flaska för packning och förvaring av vätskor.
  • HDPE, transparent, spricksäker
  • Speciellt märkningsområde för etiketter eller manuell skrift
  • Lämplig som engångsflaska
  • Läcksäker
  • Med skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 17.5 mm
Inkluderar Skruvlock
Material HDPE
Längd (metrisk) 68 mm
Kvantitet 1
Bredd (metrisk) 53 mm
Trådstorlek (metrisk) 25 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 182 mm
Förslutningstyp Skruvlock