Läs mer
BICASA Högt laboratorieskåp med dubbla dörrar
Handla allt BICASA Produkter
Mått (L x B x H):
1200 x (480 + 20) x 2030 mm
900 x (480 + 20) x 2030 mm
Färg:
Antracit
Blått
Rött
Beskrivning
- Högt förvaringsskåp
- EN 16121:2017 certifierad/uppfylld
- Utjämningssockel av metallram
- Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
- Brandskyddande spånskiva BODY 19 mm tjocklek
- Ljusgrå färg (2 dekorativa)
- Stålplåtshyllor (höjdjusterbara)
- Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
- Solid gångjärnsdörr
- 270° öppning Automatisk håll-stängning
- Ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
- Garderobslås med spärr som standard
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringsenhet |
| Färg | Antracit |
| Typ av skåp | Förvaringsskåp |
| Mått (L x B x H) | 1200 x (480 + 20) x 2030 mm |
| Dörrtyp | Dubbel |
| Rammaterial | Melamin |
| Antal dörrar | 2 |
| Antal lådor | Hold (Håll) |
| Antal hyllor | 4 |
| Pluggtyp | Hold (Håll) |
| Visa mer |