Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ CXCR4- bla U2OS-celler
Beskrivning
De Tango™ CXCR4- bla U2OS-celler innehåller den humana Chemokine (CXC-motiv) receptor 4 (CXCR4) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR- bla U2OS föräldracellinje. Denna parentala cellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamas ( bla ) reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement.
De Tango™ CXCR4- bla U2OS-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC 50- koncentrationer av SDF1α . Dessutom, Tango™ CXCR4- bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_003467.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • Tango™ CXCR4- bla U2OS-celler • Tango™ CXCR4- bla U2OS Assay Protocol • Analyscertifikat The Tango™ CXCR4- bla U2OS-celler skickas på torris och bör förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Cytoplasmatisk svans | Infödd svans |
| Beskrivning | Tango™ CXCR4-bla U2OS Cells, 8 x 106 Cells, ∽8,000,000 cells/vial at 8,000,000 cells/mL Quantity of Cells, U2OS Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | CXCR4 |
| Inkluderar | Tango™ CXCR4-bla U2OS cells (LiveBLAzer™-FRET B/G loading kit, solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: Tango™ CXCR4-bla U2OS cells, Tango™ CXCR4-bla U2OS assay protocol, certificate of analysis |
| Visa mer |