Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ DRD1- bla U2OS-celler
Beskrivning
De Tango™ DRD1-bla U2OS-celler innehåller den humana dopaminreceptorn 1 (DRD1) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje. Denna parentala cellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamas (bla)-reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement.
De Tango™ DRD1-bla U2OS-cellinje har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av dihydrexidin. DRD1-cellerna har testats för analysprestanda under varierande analysförhållanden. Dessa data finns tillgängliga i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000794.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • Tango™ DRD1-bla U2OS-celler • Tango™ DRD1-bla U2OS Assay Protocol • Analyscertifikat The Tango™ DRD1-bla U2OS-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Cytoplasmatisk svans | Svans från AVPR2 GPCR |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | GPCRs |
| Gensymbol | DRD1 |
| Inkluderar | DRD1-bla U2OS cells, DRD1-bla U2OS Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Visa mer |