Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ EDG7- bla U2OS-celler
Beskrivning
Tango™ EDG7-bla U2OS-celler innehåller den humana Endothelial Differentiation Gene 7 (EDG7) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje. Denna föräldracellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamasreportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement. De Tango™ EDG7-bla U2OS-celler har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av LPA. Dessutom, Tango™ EDG7-bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_012152.1 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | Tango™ cellinjer skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Cytoplasmatisk svans | Infödd svans |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Mänskligt proteinklass | G-proteinkopplad receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | Tango |
| Visa mer |