Läs mer
Micronova™ PCX™ Bestrålad polyetentejp
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Beskrivelse
De Micronova PCX™ Bestrålad polyetentejp är en LDPE-tejp med låg densitet, med tryckkänslig akryllim, som är låg i halogener och urlakningsbara klorider för att minska risken för avgasning. Designad för en mängd olika renrums- och livsmedelstillämpningar.
- Bestrålad polyetentejp med låg densitet och låg utgasning
- Tryckkänsligt akryllim
- Idealisk för försegling, färgkodning, märkning, batchning, etc.
- Utmärkt kemikaliebeständighet och god formbarhet
- Bearbetas och förpackas i ett renrum
- Lindad på en 3 tums plastkärna
- Gammabestrålad för aseptiska miljöer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Plåttätning, märkning och färgkodning i aseptiska miljöer |
| Temperaturområde (engelska) | 60 °F till 80 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 16 °C till 27 °C |
| Mått (LxB) | 33 mx 25,4 mm (36 yd. x 1 tum) |
| Längd (engelska) | 36 yd. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion