Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+%, för biokemi
Produktkod. p-29570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10716623
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327800250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 29915-38-6 | C7H17NO6S | 243.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29915-38-6
Molekylformel C7H17NO6S
Molekylvikt (g/mol) 243.27
MDL-nummer MFCD00007538
InChI-nyckel YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 121591
IUPAC-namn 3-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]propan-1-sulfonsyra
LEDER OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Abs. (0.1 M aq. soln.)
Kemiskt namn eller material TAPS
Absorbansförhållanden (0.1M aq. soln.)
Smältpunkt 240.0°C
Färg Vitt
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 9191
Löslighetsinformation Solubility in water: ca 121.6g/L (20°C).
Formel vikt 243.27
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.