Läs mer
MP Biomedicals™ Taq DNA Pol
Produktkod. p-8015285 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 250U
250U
Förpackningsstorlek:
250 enheter
2500 enheter
Produktkod. 11487020
Brand: MP Biomedicals™ 11EPTQD025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett termostabilt DNA-polymeras som används för PCR, RT-PCR, DNA-sekvensering och DNA-märkning.
Taqpolymeras katalyserar oligonukleotidprimer-driven, DNA-mallberoende inkorporering av dNTPs i komplementära DNA-strängar. Den uppvisar både 5' till 3' polymeras- och exonukleasaktiviteter.
Enhetsdefinition: En enhet kommer att införliva 10 nmol totala dNTPs i syrautfällbart DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
Taqpolymeras katalyserar oligonukleotidprimer-driven, DNA-mallberoende inkorporering av dNTPs i komplementära DNA-strängar. Den visar både 5′' till 3' polymeras- och exonukleasaktiviteter.
Enhetsdefinition: En enhet kommer att införliva 10 nmol totala dNTPs i syrautfällbart DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5U/μ L
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Beskrivning Taq DNA Pol
Form Vätska
Kvantitet 250U
För användning med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Sekvensering, Nukleinsyramärkning