Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array mänsklig angiogenes
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Panelen av analyser i denna platta är inriktad på kända tillväxtfaktorer för angiogenes som VEGF såväl som matrishärledda inhibitorer som endostatin. Dessutom innehåller panelen markörer och mål för angiogenes och lymfangiogenes. Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga TaqMan Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
TaqMan Array Plates innehåller samma TaqMan Genuttrycksanalyser som har varit kommersiellt tillgängliga i flera år i ett bekvämt, torkat format med 96 brunnar. Omfattande tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan TaqMan Analyser levererade i traditionellt format och analyser torkade till en TaqMan Arrayplatta.
Varje förpackning med TaqMan Array Plates levereras med en CD som innehåller plattkartan tillsammans med detaljer om varje TaqMan Analysera. Denna information importeras till realtids-PCR-instrumentet för att möjliggöra korrekt märkning av data och enkel åtkomst till analys-ID-nummer för enkel omordning.
- Affordable; minimum order of three plates; ideal for small, medium or large-sized projects
- Fast delivery; on your bench in days
- Convenient; dried PCR primer and TaqMan™ probe sets supplied in a 96- well plate; just add master mix and your sample
- TaqMan Array Plates have been optimized for use with TaqMan Gene Expression Master Mix, but are also compatible with TaqMan Universal PCR Master Mix
- For studies using cultured cells, TaqMan Array Plates are also compatible (and recommended) with the TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit
- TaqMan Array Plates must be run on a real-time PCR instrument with 96-well plate capability
- The plates have been validated for use on Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 and 7900HT Fast Real-Time PCR Systems using standard 96-well blocks, standard PCR cycling conditions, and 20μL reaction
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Reningsmetod | Standard |
| Kvantitet | 1 standardplatta |
| Forskningskategori | Angiogenes, onkologi |
| Visa mer |