Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human c-Myc och Apoptosis, Snabb 96-brunnar
Produktkod. 10584235 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10584235
Brand: Applied Biosystems™ 4418758
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array, Human c-Myc och Apoptosis, Snabb 96-brunnar
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. De TaqMan™ Array Human C-MYC och Apoptos 96-brunnars platta innehåller 28 analyser för C-MYC och Apoptos associerade gener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener. Alla analyser utströks i tre exemplar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 10 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Reaktionshastighet Snabb
Forskningskategori Immunologi, apoptos, biomarkörsrelaterade vägar, onkologi, utveckling, signaltransduktion