Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, mänsklig extracellulär matris& Adhesionsmolekyler, snabb 96-brunnar
Shop All Applied Biosystems Products
Click to view available options
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Unit Size:
1 uppsättning
Description
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. De TaqMan™ Array Human Extracellular Matrix& Adhesion Molecules 96-brunnsplatta innehåller 92 analyser till extracellulär matris& adhesionsmolekyler associerade gener och 4 analyser till kandidater för endogena kontrollgener.
Specifications
Specifications
| Typ | Arrayplatta |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Inkluderar | TaqMan Analys för en 10 uL reaktion |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Show More |