Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Immune Panel
Produktkod. 11660099 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
4 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11660099
Brand: Applied Biosystems™ 4367786
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TaqMan™ Array Mouse Immune Panel
De TaqMan™ Mus Immune Array från Applied Biosystems™ är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidkort för kvantitativ genuttrycksanalys av mål som är kända för att ha implikationer i immunsvar. Denna produkt är designad med 96 TaqMan™ Genuttrycksanalyser laddade i singeltoner i arrayens 384 ’brunnar och är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-system. Målen inkluderar cytokiner, kemokiner, tillväxtfaktorer, immunregulatorer, apoptosmarkörer, ischemimarkörer, vävnadsspecifika markörer och andra inklusive klassiska endogena markörer. Denna produkt säljs i 1 kartong med 4 kort.
Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Array Mouse Immune Panel
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Art Mus
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 2μ L reaktion. Korten ska förvaras vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en reaktion på 2 uL
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 4 kort
Reaktionshastighet Standard
Forskningskategori Cellcykel& Proliferation, apoptos, signaltransduktion, biomarkörsrelaterad väg(er), extracellulär matris& Cellvidhäftning, immunologi, onkologi
Target Gene Cytokiner, kemokiner, tillväxtfaktorer och andra immunsvarsgener