Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopieringsnummeranalys
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10439034 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
L (2900 reaktioner), gjord på beställning
M (750 reaktioner), gjord på beställning
S (360 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10439034
Brand: Applied Biosystems™ 4400292
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays använder guldstandard TaqMan MGB sondkemi för att utvärdera kopiantalet av genomiska DNA-mål med användning av Applied Biosystems realtids PCR-instrument och programvara.
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software. TaqMan Copy Number Assays are run together with a TaqMan Copy Number Reference Assay in a duplex qPCR reaction; the copy number assay detects the target sequence, and the reference assay detects a sequence that is known to be present in two copies in the diploid genome. The results are then analyzed by the relative quantitation method using Applied Biosystems CopyCaller Software.
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays använder guldstandard TaqMan MGB sondkemi för att utvärdera kopiantalet av genomiska DNA-mål med användning av Applied Biosystems realtids PCR-instrument och programvara. TaqMan Copy Number Assays körs tillsammans med en TaqMan Kopieringsnummerreferensanalys i en duplex qPCR-reaktion; kopietalsanalysen detekterar målsekvensen, och referensanalysen detekterar en sekvens som är känd för att finnas i två kopior i det diploida genomet. Resultaten analyseras sedan med den relativa kvantifieringsmetoden med användning av Applied Biosystems CopyCaller Programvara.
Den fördesignade TaqMan Copy Number Assay Collection består av analysbibliotek för människor och mus för analys av kopiantalvariation (CNV). Den mänskliga analyssamlingen inkluderar över 1,6 miljoner analyser riktade mot genexoner och introner, extragena regioner och CNV-sekvenser från databasen över genomiska varianter (DGV). Mussamlingen inkluderar över 180 000 analyser riktade mot genexoner. Analyser av vanliga vektormarkör- och reportergener är också tillgängliga för transgena studier.
Fördelar:
Specifik —guldstandard TaqMan kemi med mindre spårbindemedel (MGB ) prober ökar analysspecificiteten genom att möjliggöra kortare prober
Reproducerbara —robusta analysdesigner utvecklade med vår bioinformatikpipeline möjliggör korrekta, reproducerbara och pålitliga resultat
Lätttolkad —CopyCaller Software tillhandahåller det beräknade kopiantalet och det förutsedda antalet kopior, tillsammans med konfidensvärde och z-poäng kvalitetsstatistik
Snabb och enkel —installation för primäranalys på –3 4 timmar
Ungefärlig leveranstid
4 –6 dagar i Nordamerika och 6 –10 dagar i
Europa. Alla analysdesigner är produkten av vår bioinformatikpipeline, optimerad under loppet av mer än ett decennium genom att utnyttja tillverknings- och analysprestandadata. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Alla våra fördesignade TaqMan Analyser omfattas av TaqMan Analyser qPCR-garanti.*
TaqMan Kopianummerreferensanalyser säljs separat.
Rekommenderad mastermix (säljs separat): TaqMan Genotyping Master Mix (kat. nr. 4371355)
* Regler och villkor gäller. För fullständig information, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering Hold (Håll)
5'Primermodifiering Hold (Håll)
Koncentration 20X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Fryst
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Modifiering av intern sond FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Kopieringsnummeranalys
Reningsmetod Solid Phase Extraction (SPE)
Renhet eller kvalitetsklass RNas-fri, DNas-fri
Kvantitet M (750 reaktioner), gjord på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Art Människa
Antal reaktioner 750 reaktioner
Volym 750μ L