Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix för qPCR, ingen UNG
Produktkod. p-7180620 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Produktkod. 17125772
Brand: Applied Biosystems™ A44360
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TaqMan Fast Advanced Master Mix levererar exakt kvantifiering och pålitlighet på kort tid.
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time. It provides best-in-class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration. Note: This TaqMan Fast Advanced Master Mix does not contain uracil-N-glycoslyase (UNG).
TaqMan Fast Advanced Master Mix levererar exakt kvantifiering och pålitlighet på kort tid. Den ger klassens bästa prestanda, inklusive det bredaste kvantifierbara intervallet, i både singel- och duplexreaktioner, även med utmanande mål. TaqMan Fast Advanced Master Mix innehåller AmpliTaq Snabbt DNA-polymeras, dNTP med dUTP, ROX färgämne (passiv referens) och optimerade buffertkomponenter. Den levereras i en 2X koncentration. Obs: Detta TaqMan Fast Advanced Master Mix innehåller inte uracil-N-glykoslyas (UNG). Se en komplett lista över alla TaqMan Fast Advanced Master Mix-produkter, med och utan UNG.
TaqMan Fast Advanced Master Mix-funktioner inkluderar:
Klassens bästa prestanda —överlägsen känslighet, noggrannhet, dynamiskt omfång och specificitet jämfört med standardblandningar i standardläge
Konstruerad för förbättrad bänkstabilitet stabil —vid rumstemperatur i upp till 72 timmar i förmonterade reaktioner
Optimerad för multiplexering —validerad för duplexing med exogena och endogena interna positiva kontrollanalyser
Minskade körtider (< 40 minuter) på snabb och standardinstrumentering —optimerad för snabbläge på snabba instrument och snabba cykelförhållanden på standardinstrument
Övergår sömlöst till dina experiment validerade med— TaqMan Analyser för genuttryck och mikroRNA, och TaqMan array micro-fluidic-kort
Klassens bästa prestanda
TaqMan Fast Advanced Master Mix har utformats för att ge prestanda lika med eller bättre än vanliga mastermixar. Den har utvärderats mot de ledande leverantörernas standard- och snabb mastermixer för att säkerställa att den ger den bästa känsligheten, noggrannheten, dynamiska räckvidden och specificiteten i sin klass. TaqMan Fast Advanced Master ’Mixs dynamiska område (upp till 7 stockar) är det bredaste i branschen. Mixens imponerande känslighet visas i figuren nedan som jämför Ct-värdena för TaqMan Fast Advanced Master Mix och TaqMan Universal PCR Master Mix över en panel av genuttrycksanalyser.
Bänkstabilitet för hantering och bekvämlighet med hög genomströmning
TaqMan Fast Advanced Master Mix har konstruerats för att bibehålla en hög prestandanivå i förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar. Stabiliteten hos denna blandning ger användare av vätskehanteringssystem med hög genomströmning försäkran om att resultaten på den första plattan kommer att efterlikna de för den sista plattan. Figuren nedan visar en analys som kördes vid montering (tid 0) och efter 72 timmars inkubation vid 30 C, °som simulerar det mest extrema scenariot med rumstemperatur.
För dem med mindre extrema genomströmningsbehov ger den förbättrade stabiliteten hos denna mastermix en övergripande extra bekvämlighet till ditt arbetsflöde, eftersom du inte längre är tvungen att omedelbart köra plåtar vid montering.
Optimerad för multiplexering Vi
inser att självförtroende är avgörande när det kommer till dina resultat. TaqMan Fast Advanced Master Mix har utformats för att hjälpa till att leverera exakta resultat för duplexreaktioner med hjälp av en intern positiv kontroll (IPC ). Figuren nedan visar resultat för det experimentella måletβ -aktin (gennamn: ACTB), som serieutspäddes och amplifierades i singelmålsreaktioner och duplexreaktioner.
Validerad för mikroRNA-analyser
TaqMan Fast Advanced Master Mix har validerats för användning med flera realtids-PCR-applikationer, inklusive mikroRNA-analyser. Formuleringen ger hög specificitet och dynamiskt omfång, de två mest kritiska prestandaattributen som definierar framgångsrika resultat när man arbetar med mikroRNA. Data i figuren nedan visar utmärkt PCR-linjäritet över ett 6-log-intervall av inmatningsmall.
Reducerade körtider på standardinstrumentering
TaqMan Fast Advanced Master Mix har optimerats för användning med både snabb och standardinstrumentering, vilket gör att forskare som för närvarande äger standardinstrument också kan dra nytta av prestandafördelarna och tidsbesparingarna som denna mix ger. Bilden nedan visar de imponerande resultat som uppnåtts vid användning TaqMan Fast Advanced Master Mix under snabba termiska cyklingsförhållanden på Applied Biosystems 7300 PCR-system i realtid. Blandningen har testats med alla Applied Biosystems standard realtids-PCR-instrumentering för att möjliggöra framgång oberoende av om du äger ett snabbaktiverat instrument eller inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller 1 rör (5 mL) 2X TaqMan Fast Advanced Master Mix tillräckligt för 500 reaktioner
TaqMan Fast Advanced Master Mix innehåller AmpliTaq Snabbt DNA-polymeras, dNTPs (med dUTP), ROX färgämne (passiv referens) och optimerad buffert.
Förvara vid °2 C till °8 C i mörker.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq snabb DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Multiplexförmåga Duplex
Passiv referensfärg ROX (Pre-mixed)
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Fast Advanced mastermix
Kvantitet 5 mL
Frakt skick Våt is
Målspecificitet cDNA or gDNA only
För användning med (applikation) Genuttryck, DNA Quantitation, Presence/Absence
Termostabilitet 72 hr., Assembled Reaction
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp DNA
Inkluderar dUTP
Inhibitor Tolerance (Simple) High