Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genuttrycksanalys (FAM )
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Beskrivning
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Applied Biosystems TaqMan-genuttrycksanalyser används för kvantitativ realtids-PCR-analys av genuttryck och består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan-sond med en färgmärkning (FAM) på 5’-änden och en minor groove binder (MGB) och non-fluorescent quencher (NFQ) på 3’-änden.
Funktioner hos TaqMan-genexpressionsanalyser inkluderar:
- Lätt att använda —lägg bara till cDNA och mastermix och kör qPCR—inga smältkurvor krävs
- Specifika —TaqMan-analyser använder patenterade MGB-innehållande sonder som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-sonder, vilket förbättrar analysens specificitet
- Känsliga —TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst
- Noggrann— identifiera små veckförändringar med hög kvantifieringsnoggrannhetnoggrant
- Omfattande innehåll —Över 1,8 miljoner fördesignade analyser tillgängliga för över 25 olika arter
- Guldstandard TaqMan qPCR-kemi —TaqMan-analyser använder Thermo Fisher Scientifics bioinformatiska designpipeline för analyser för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi.
- Snabb leverans— dina analyser skickade på så lite som 1–2 dagar (se nedan)
Ungefärlig leveranstid
- Inventerad: 1 –2 dagar i Nordamerika, 3 –5 dagar i Europa*
- Gjord på beställning: 4 –6 dagar i Nordamerika, –6 10 dagar
i Europa TaqMans genuttrycksanalyser är guldstandarden i realtids-PCR-genuttrycksstudier, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik sond optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, nya analysdesigner läggs ständigt till för att möta dina forskningsbehov. TaqMan-analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Förformulerad analys
- 2 omärkta PCR-primers (900 nM vardera slutlig 1X koncentration)
- 1 FAM-färgämnesmärkt TaqMan MGB-sond (250 nM slutlig 1X-koncentration)
Alla våra fördesignade TaqMan-genuttrycksanalyser täcks av TaqMan Assays qPCR-garanti.**
Rekommenderad mastermix: TaqMan Fast Advanced mastermix (kat. nr. 4444556)
* Våra mest populära analyser finns i lager i Nordamerika och Europa för leverans över natten där det är möjligt. Om en analys är slut i lager kan det ta ytterligare 3–5 arbetsdagar för leverans.
** Med förbehåll för villkoren. För fullständig information, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20X |
| Innehåll och lagring | 1 rör innehållande 20X (XS, S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers). Förvara vid -15 °C till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Produktlinje | TaqMan |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- TAQMAN GENE EX ASSAYS MTO
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: formamide