Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ MikroRNA-analys
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7076283 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
L (2900 RT/2900 PCR-reaktioner), gjord på beställning
M (750 RT/750 PCR-reaktioner), gjord på beställning
S (50 RT/150 PCR-reaktioner), Inventerad
S (50 RT/150 PCR-reaktioner), gjord på beställning
XS (25 RT/75 PCR-reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
150 reaktioner
2900 reaktioner
750 reaktioner
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10524815
Brand: Applied Biosystems™ 4427975
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA-analyser kvantifierar miRNA med specificiteten och känsligheten för TaqMan Analyskemi. Ett enkelt tvåstegsprotokoll kräver endast omvänd transkription med en miRNA-specifik primer, följt av realtids-PCR med TaqMan sonder.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Assays quantitate miRNAs with the specificity and sensitivity of TaqMan Assay chemistry. A simple, two-step protocol requires only reverse transcription with an miRNA-specific primer, followed by real-time PCR with TaqMan probes.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA-analyser kvantifierar miRNA med specificiteten och känsligheten för TaqMan Analyskemi. Ett enkelt tvåstegsprotokoll kräver endast omvänd transkription med en miRNA-specifik primer, följt av realtids-PCR med TaqMan sonder. TaqMan MicroRNA-analyser är:
Mycket specifik —kvantifiera endast mogna miRNA, inte prekursorer
Känsliga —bevara begränsade prover, kräver –endast 1 10 nanogram totalt RNA eller motsvarande
Snabb, enkel och skalbar —kvantitativ RT-PCR-analys i två steg ger högkvalitativa resultat på
mindre än tre timmar. TaqMan MicroRNA Assay-katalogen hålls uppdaterad med Sanger-databasen för att ge omfattande täckning med den senaste annoteringen.
Tillgänglighet och storlekar
Beställningsbestämda analyser finns i fyra olika storlekar och skickas vanligtvis inom två veckor. Inventerade analyser är färdigförpackade i liten storlek och är redo att skickas. Inventerade analyser kan köpas i större storlekar genom att beställa dem som Made to Order.
Art
TaqMan MicroRNA-analyser finns tillgängliga för en rad arter inklusive människa, mus, råtta, Drosophila, C. elegans och Arabidopsis. Vi kommer att fortsätta att öka antalet miRNA-analyser för dessa arter i linje med Sanger miRBase-registret.
Analyskomponenter
TaqMan MicroRNA-analyser levereras i två rör: en som innehåller RT-primern, den andra innehåller den specifika förformulerade TaqMan Analys (TaqMan sond och PCR-primeruppsättning).
Förformulerad analys
• Framåt primer: 1500 nM
• Omvänd primer: 700 nM
• FAM-MGB-sond: 200 nM
• RT-sekvenser: 50 nM
TaqMan valguide för miRNA-analys
TaqMan Beskrivning av mikroRNA-
analyser : TaqMan MicroRNA-analyser använder en ny målspecifik stamloopprimer –under cDNA-syntes för att producera en mall för PCR RT-kemi i
realtid: miRNA-specifik RT-
genomströmning: Bäst för 1 –10 mål
Täckning: 205 arter tillgängliga, täckning för miRBase v.21
TaqMan Avancerade miRNA-analyser
Beskrivning: TaqMan Avancerade miRNA-analyser använder ett universellt RT-steg för ett strömlinjeformat arbetsflöde och ett universellt miR-Amp-steg för att möjliggöra mycket känslig detektion genom PCR RT-kemi
i realtid: Universal RT-
genomströmning: Bäst för> 10
måltäckning: Alla miRNA för människor, mus och råttor; täckning för miRBase v.24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 rör som innehåller RT-primer i koncentrationen 5X (storlekar XS och S), 20X (storlek M) eller 60X (storlekar L)
• 1 rör innehållande en 20X (XS, S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Beskrivning S (50 RT/150 PCR-reaktioner), Inventerad
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Konfigurerbar analys
Kvantitet S (50 RT/150 PCR-reaktioner), Inventerad
Frakt skick Rumstemperatur
Tillräckligt för 150 reaktioner
Antal reaktioner 150 reaktioner
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TaqMan MicroRNA Assays INV, SM
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formamide