Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Proteinanalyser Core Reagents Base Kit
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Beskrivning
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit innehåller de reagenser som krävs för att utföra ligerings- och PCR-amplifieringsstegen för TaqMan™ proteinuttrycksexperiment. Universal PCR-analysen innehåller optimerade koncentrationer av TaqMan™ sond- och oligonukleotidprimrar (framåt och bakåt) som är utformade för att amplifiera en region av den proteasbehandlade ligeringsprodukten för detektion på en Applied Biosystems PCR-system i realtid.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-brunnssystem, StepOne™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Snabbläge |
| Produktlinje | TaqMan |
| För användning med (applikation) | Proximity Ligation Assay |
| Innehåll och lagring | De TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit innehåller: DNA-ligas, 500X (1x 10μ L) Ligasspädningsbuffert, 1X (2x 1,5 ml) Ligeringsreaktionsbuffert, 20X (1x 0,7 ml) Fosfatbuffrad koksaltlösning (PBS), 1X, pH 7,4 (1x 1 ml) Proteas, 100X (1x 10μ L) Universal PCR-analys, 20X (1x 120μ L) Förvara alla komponenter vid -15 till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-Probe Detektion |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produkttyp | Reagenser för proteinuttryck |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Provtyp | Celler |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Visa mer |