Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal tester:
2500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Effektiv och linjär detektion av upp till 8 loggar med genuttryck eller miRNA-analyser
- Möjliggör tillförlitlig upptäckt av mallar med låg kopia med reproducerbara CT-resultat
- Robust multiplexeringsprestanda med exogena eller endogena mål
- Konstruerad för att bibehålla konsekvent prestanda i förmonterade reaktioner i upp till 48 timmar
- Uppvisar ökad tolerans mot inhibitorer jämfört med konkurrerande blandningar
- Tillverkad med strikta produktions- och processkontroller för att säkerställa enhetlighet från parti till parti
- Märkt“ För laboratoriebruk”
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2° till 8°C). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 |
| Antal tester | 2500 reaktioner |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Kvantitet | 5 x 5mL |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR), Genuttryck, miRNA-analys |
| Provtyp | DNA, cDNA |
För laboratoriebruk.