Läs mer
TBS, Tris-buffrad saltlösning, 1X lösning, pH 7,4, molekylärbiologi, Fisher BioReagents
Kvantitet:
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X TBS buffertlösning
- Eliminerar besväret med utspädning eller väntan på att pulvret ska lösas upp
- Filtrerad och autoklaverad - redo att användas TBS buffert
- Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
- TBS buffert används ofta i immunodetektionstekniker såsom Western blotting-protokoll
- Endast avsedd för laboratorieforskning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris Buffered Saline |
| Namnnotering | 1X Solution, pH 7.4 |
| CAS | 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| DNas | DNase-fri |
| Förpackning | Nalgene Poly flaska |
| Visa mer |