missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cytiva TC-packning

Produktkod. 11370092 Handla allt Cytiva Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11370092

Brand: Cytiva 18116925

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Anslutningstyp 25 mm
Material Perfluorgummi
Typ TC-packning
Kvantitet 4 pack
Diameter (metrisk) Inre 6,5 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.