Läs mer
Tocris Bioscience™ TC-S 7005
Kvantitet:
10 mg
Beskrivning
Potent and selective polo-like kinase 2 (PLK2) inhibitor (IC50 = 4 nM). Shows selectivity for PLK2 over PLK3 and PLK1 (IC50 values are 24 and 214 nM respectively). Induces mitotic arrest and cell death in HCT 116 colorectal cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-S 7005 |
| CAS | 1082739-92-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C21H17N3O3 |
| Formel vikt | 359.38 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | Cream |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.385 |