Läs mer
Hanna Instruments™ TDS Tester Primo 2
Mått (L x B x H):
180 x 50 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- TDS/conductivity measurement
- Low battery LCD indicator
- Automatic temperature compensation (ATC)
- Auto-shut off
- Auto-calibration
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Automatic, at 1382 ppm |
| Temperaturkompensation | Automatic, 0 to 60°C (32 to 122°F); β = 2%/°C |
| Noggrannhet (temperatur) | At 20°C |
| Mått (L x B x H) | 180 x 50 x 25 mm |
| Vikt (metrisk) | 50 g |
| Garanti | 1 Year |
| Sondtyp | Direct, fixed |
| Upplösning | 1 ppm (mg/L); 0.1°C |
| Typ | TDS Tester Primo 2 |
| Noggrannhet | ±2 % F.S. / ±0.5.°C |
| Visa mer |