Läs mer
Gas Arc™ Tech-Master™ 4.9 purity Brass Gas Regulator
Produktkod. 12940800
Encompass
Anslutningstyp:
BS 341 No. 3
BS 341 No. 8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12940800
Brand: Gas Arc™ 3960001018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
For use with cylinder pressure up to 300bar
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Robust brass construction to meet industry requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
  • Propane regulator is plugged
Specifikationer
Motorhuvsmaterial Alloy
Anslutningstyp BS 341 No. 8
Typ Gas Regulator
Filtermaterial 316L Stainless Steel
Material Brass
Max. Utloppstryck 4 bar
Tryckområde (utlopp) 0 to 4 bar
Avlastningsventil Yes
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.