Läs mer
Techne™ PrimePro 48 Real-Time PCR System Accessories
Antal Wells:
48
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Plates and seals for use with your Techne PrimePro 48 Thermal Cycler
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | Real-Time PCR Plates for Prime Pro 48; 50/Pk |
| Array | 6 x 8 |
| Färg | Natural Translucent |
| För användning med (utrustning) | Techne PrimePro 48 |
| Material | Polypropylene |
| Antal Wells | 48 |
| Antal per förpackning | 50 |