Läs mer
Cole-Parmer™ WBU-200-serien ouppvärmt vattenbad
Produktkod. 12717929
Kapacitet (metrisk):
8 l
12 l
18 l
26 l
48 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12717929
Brand: Cole-Parmer™ 1610445
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta ouppvärmda vattenbad i WBU-200-serien har en korrosionsbeständig insida i rostfritt stål för enkel rengöring.
  • Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål.
  • Robust stänksäkert fodral.
  • Integrerat bärhandtag för ökad säkerhet.
  • Designad för att användas med en clip-on Tempette eller Tempunit™ termoregulator (säljs separat), dessa vattenbad har bärhandtag för ökad säkerhet.
  • Alla vattenbad har ytterhöljen i emaljerad stålplåt och levereras med bryggmonteringsplatta för att hålla termoregulatorn.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 12,7 gal.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Beskrivning Vattenbad
Kapacitet (metrisk) 48 l
För användning med (utrustning) Clip-on Tempette
Typ Ouppvärmt vattenbad
Material Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
Längd (metrisk) 594 mm
Längd (metrisk) Interiör 559 mm
Bredd (metrisk) 365 mm
Bredd (metrisk) Interiör 330 mm
Höjd (engelska) 11,7 tum
Höjd (engelska) Interiör 10,8 tum
Höjd (metrisk) 298 mm
Höjd (metrisk) interiör 274 mm
Djup (engelska) 2,6 tum
Djup (metriskt) 65 mm
Vikt (metrisk) 14.6 kg