Läs mer
Cole-Parmer™ WBU-200-serien ouppvärmt vattenbad
Kapacitet (metrisk):
8 l
12 l
18 l
26 l
48 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål.
- Robust stänksäkert fodral.
- Integrerat bärhandtag för ökad säkerhet.
- Designad för att användas med en clip-on Tempette eller Tempunit™ termoregulator (säljs separat), dessa vattenbad har bärhandtag för ökad säkerhet.
- Alla vattenbad har ytterhöljen i emaljerad stålplåt och levereras med bryggmonteringsplatta för att hålla termoregulatorn.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2,1 gal. |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Beskrivning | Vattenbad |
| Kapacitet (metrisk) | 8 l |
| För användning med (utrustning) | Clip-on Tempette |
| Typ | Ouppvärmt vattenbad |
| Värmekapacitet | 8 till 6 L |
| Material | Rostfritt stål |
| Temperatur (metrisk) Max | 200 °C |
| Längd (metrisk) | 265 mm |
| Visa mer |