Läs mer
Teknisk buffertlösning pH 7, WTW™
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackning:
1 flaska
10 flaskor
25 flaskor
Förpackningsstorlek:
250ml
Varje
Beskrivning
- Exakt och spårbart till NIST (National Institute of Standards and Technology, USA i bulkstorlek på 250 ml med inbyggd doseringskärl standardbuffert
- Livslängd upp till 3 år (oöppnad)
- Sparsam användning
- Enklaste hanteringen med hjälp av doseringsanordning
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Förpackning | 25 flaskor |