Läs mer
Tekniska pH-buffertlösningar, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10383191 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Färg:
Blått
Färglös
Klart
Rött
pH:
10,00
11,00
2,00
4,01
7,00
9,21
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 10383191
Brand: Mettler Toledo 51350008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Ger en pålitlig all-around pH-buffert. Mettler Toledo™ Teknisk pH-buffertlösning specificeras med två decimaler och går att spåra till NIST standarder. Färgkodad lösning kommer i en praktisk 250 ml plastflaska med etiketter utan krångel.
pH-mätningar är bara lika exakta som buffertlösningarna som används för kalibreringsändamål. Dessa buffertlösningar av teknisk kvalitet ger en pålitlig pH-buffert för regelbunden användning med de flesta applikationer. (pH-elektroder bör kalibreras minst en gång om dagen före mätningar och efter varje rengöring, regenerering eller långtidsförvaring.)
  • NIST spårbar och specificerad med två decimaler
  • Praktiska plastflaskor med skruvlock för enkel hantering
  • Inkluderar ett testcertifikat och etikett med temperaturtabell utan krångel
  • SDS och etikett innehåller information enligt GHS (Globally Harmonized System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (applikation) pH-mätning, elektrodkalibrering
För användning med (utrustning) pH-elektrod
pH 9,21
Kvantitet 250 mL
Odör Odorless
Förpackning Plastflaska med skruvkork
Spårbarhet till NIST Yes
Kvalitet Teknisk