Läs mer
Tekniska pH-buffertlösningar, METTLER TOLEDO™
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Färg:
Blått
Färglös
Klart
Rött
pH:
10,00
11,00
2,00
4,01
7,00
9,21
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
pH-mätningar är bara lika exakta som buffertlösningarna som används för kalibreringsändamål. Dessa buffertlösningar av teknisk kvalitet ger en pålitlig pH-buffert för regelbunden användning med de flesta applikationer. (pH-elektroder bör kalibreras minst en gång om dagen före mätningar och efter varje rengöring, regenerering eller långtidsförvaring.)
- NIST spårbar och specificerad med två decimaler
- Praktiska plastflaskor med skruvlock för enkel hantering
- Inkluderar ett testcertifikat och etikett med temperaturtabell utan krångel
- SDS och etikett innehåller information enligt GHS (Globally Harmonized System)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | pH-mätning, elektrodkalibrering |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| pH | 11,00 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Odör | Mild odor |
| Förpackning | Plastflaska med skruvkork |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Kvalitet | Teknisk |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1–2.5% Diisopropylamine |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Technical buffer solution pH 11.00
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Diisopropylamine