Läs mer
Tekniska pH-buffertlösningar, METTLER TOLEDO™
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Färg:
Blått
Färglös
Klart
Rött
pH:
10.00
11,00
2,00
4.01
7.00
9.21
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
pH-mätningar är bara lika exakta som buffertlösningarna som används för kalibreringsändamål. Dessa buffertlösningar av teknisk kvalitet ger en pålitlig pH-buffert för regelbunden användning med de flesta applikationer. (pH-elektroder bör kalibreras minst en gång om dagen före mätningar och efter varje rengöring, regenerering eller långtidsförvaring.)
- NIST spårbar och specificerad med två decimaler
- Praktiska plastflaskor med skruvlock för enkel hantering
- Inkluderar ett testcertifikat och etikett med temperaturtabell utan krångel
- SDS och etikett innehåller information enligt GHS (Globally Harmonized System)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | pH-mätning, elektrodkalibrering |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| pH | 9.21 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Plastflaska med skruvkork |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Kvalitet | Teknisk |