Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Teclu brännare
Produktkod. p-8010278
Gastyp:
Naturgas
Propan
Förpackningsstorlek:
Varje
Brännare enligt DIN 30665 kan inte stängas av helt. En liten låga brinner även om nålventilen eller avstängningskranen stängs av. Gasflödet ska kopplas bort med hjälp av den centrala kranen i laboratoriet.
Produktkod. 10671442
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 1210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brännare enligt DIN 30665 kan inte stängas av helt. En liten låga brinner även om nålventilen eller avstängningskranen stängs av. Gasflödet ska kopplas bort med hjälp av den centrala kranen i laboratoriet.
Utför experiment vid varmare temperaturer med Usbeck Laborgeraete™ Teclu brännare. Den är tillgänglig för användning med naturgas och propan, med uppnåbara temperaturer upp till 1600 °C.
  • Luftreglering
  • Nålventil
  • Variant av bunsenbrännare
Specifikationer
Produkttyp Teclu brännare
Gastyp Naturgas
Diameter (metrisk) 17 mm (huvud)
Diameter (metrisk) yttre blandningsrör 14 mm
Höjd (metrisk) 155 mm
Max. Temperatur (metrisk) 1520 °C
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 260 g