Läs mer
Teikoplanin, Thermo Scientific™
Produktkod. 15565896 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 15565896
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Teicoplanin
Typ Teicoplanin
Fysisk form Pulver
CAS 61036-62-2
Smältpunkt 260.0°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Molekylformel C88H97Cl2N9O33
MDL-nummer MFCD05664625
Synonym Targocid, Teichomycin
InChI-nyckel BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
LEDER CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC1=C2OC3=CC=C(C[C@H]4NC(=O)[C@H](N)C5=CC=C(O)C(OC6=CC(O)=CC(=C6)[C@H](NC4=O)C(=O)N[C@@H]4C(C=C1OC1=CC=C(C=C1Cl)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@@H]1NC(=O)[C@H](NC4=O)C4=CC=C(O)C(=C4)C4=C(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]6O)C=C(O)C=C4[C@@H](NC1=O)C(O)=O)=C2)=C5)C=C3Cl
IUPAC-namn (1S,2R,19R,22R,34S,37R,40R,52R)-22-amino-63,65-diklor-64-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-dekanamido-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl][} R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}-26,31,44,49-tetrahydroxi-21,35,38,54,56,59-hexaoxo-47-{[(2R,5S,6S,4S,4S) R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}-7,13,28-trioxa-20,3 6,39,53,55,58-hexaazaundekacyklo[38.14.2.2³,6.214,117.2119,34.18,12.1²³,²⁷ 0,129,33,141,45,014,37,046,51]hexahexaconta-3,5,8,10,12(64),14,16,23,25,2 7(61),29,31,33(60),41,43,45(57),46,48,50,62,65-henikosaen-52-karboxylsyra syra
Molekylvikt (g/mol) 1879.67
PubChem CID 133640186
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.