Läs mer
Tocris Bioscience™ Telenzepine dihydrochloride
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Selective high affinity muscarinic M1 receptor antagonist (Ki = 0.94 nM). Inhibits gastric acid secretion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Telenzepine dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 443.39 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.387 |