Läs mer
Buerkle™ Teleskopstång
Längd (metrisk):
115 till 300 cm (justerbar)
125 till 250 cm
165 till 450 cm (justerbar)
175 till 600 cm (justerbar)
65 till 120 cm (justerbar)
70 till 180 cm
95 till 280 cm (justerbar)
Inkluderar:
2 stavar
3 stavar
4 stavar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Olika verktyg kan fästas på teleskopstången
- Verktygen (vinkelbägare, pendelbägare, flaskhållare, bägare i rostfritt stål och doppnät) är fästa på teleskopstången med en praktisk snäppfog
- Idealisk för provtagning från bad, tankar, schakt, öppna vattendrag etc
- Provtagningsdjup ner till 6 m kan nås med den justerbara teleskopiska aluminiumstaven
- Teleskopstängerna kan inte roteras radiellt, vilket innebär ännu bättre hantering
- De enskilda stängerna har försetts med ett ändstopp, vilket gör att en stav inte av misstag kan glida ut ur en annan stav
- Teleskopstång 5355-0280, extremt kort modell– men utdragbar upp till 280 cm. Passar i varje bilbagage!
- Fjädrar av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Teleskopstång |
| Material | Aluminium |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Inkluderar | 4 stavar |
| För användning med (applikation) | Industri och vattenbehandling, idealisk för provtagning från bad, tankar, schakt, öppna vattenbanor, används med teleskopprovtagare |
| För användning med (utrustning) | Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net |
| Längd (metrisk) | 70 till 180 cm |