Läs mer
Tellurium(IV) chloride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11351629
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11351629
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012284.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269.4 g/mol
Tellur(IV)klorid används i organisk syntes för att framställa Cl-CC-TeCl 3 -derivat genom att reagera med alkener och aryltellurföreningar genom att reagera med elektronrika arener. Det är involverat i framställningen av diaryltellurid från anisol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-07-0
Molekylformel Cl4Te
Molekylvikt (g/mol) 269.4
MDL-nummer MFCD00011262
InChI-nyckel SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
PubChem CID 61443
LEDER Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 380°C
Kemiskt namn eller material Tellurium(IV) chloride
Smältpunkt 224 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Decomposes in water forming TeO2 and HClSoluble in acetonitrile,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in ether and benzene. Insoluble in cyclohexane,hexanes,methylene chloride and chloroform.
Formel vikt 269.41
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.01
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.